Stampa…
2-Bromo-4-iodophenol 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46077-10G OR46077-1G OR46077-5G
APOSOR46077-10GEA 469 EUR
APOSOR46077-10G APOSOR46077-1G APOSOR46077-5G
2-Bromo-4-iodophenol 97%
2-Bromo-4-iodophenol
Formula: C₆H₄BrIO
Peso molecolare: 298,9038 g/mol
Punto di fusione: 48…51 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11870189
CAS Number: 133430-98-5