Stampa…
5-Methoxy-2-methylindole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-Methoxy-2-methyl-1H-indole
OR46076-25G OR46076-5G
APOSOR46076-25GEA 261 EUR
APOSOR46076-25G APOSOR46076-5G
5-Methoxy-2-methylindole 97%
5-Methoxy-2-methylindole
Formula: C₁₀H₁₁NO
Peso molecolare: 161,2 g/mol
Punto di fusione: 85…88 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00005620
CAS Number: 1076-74-0