Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms:
2-CHLORO-4-(METHOXYCARBONYL)BENZONITRILE, Methyl 3-chloro-4-cyanobenzoate, 3-CHLORO-4-CYANO-BENZOIC ACID METHYL ESTER
OR46071-100MG
OR46071-250MG
OR46071-1G
APOSOR46071-100MGEA
84.4
EUR
APOSOR46071-100MG
APOSOR46071-250MG
APOSOR46071-1G
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate 98%
Methyl-3-chloro-4-cyanobenzoate
Formula:
C₉H₆ClNO₂ Peso molecolare: 195,602 g/mol Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD12756074 CAS Number: 214759-66-7 |