Stampa…
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Amino-3-bromo-5-chlorobenzoic acid
OR46070-1G OR46070-5G OR46070-25G OR46070-10G
APOSOR46070-1GEA 37.9 EUR
APOSOR46070-1G APOSOR46070-5G APOSOR46070-25G APOSOR46070-10G
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid 97%
3-Bromo-5-chloroanthranilic acid
Formula: C₇H₅BrClNO₂
Peso molecolare: 250,4771 g/mol
Punto di fusione: 225…229 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04035658
CAS Number: 41198-02-1