Stampa…
3-Methylcrotonic acid 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 3,3-Dimethylacrylic acid, 3-Methylbut-2-enoic acid
OR46069-25G OR46069-100G
APOSOR46069-25GEA 21.9 EUR
APOSOR46069-25G APOSOR46069-100G
3-Methylcrotonic acid 98%
3-Methylcrotonic acid
Formula: C₅H₈O₂
Punto di ebollizione: 194…195 °C
Punto di fusione: 65…70 °C
Densità: 1,969 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 93,4 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00004366
CAS Number: 541-47-9
UN: 3261
ADR: 8,III