Stampa…
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46067-25G OR46067-5G OR46067-1G
APOSOR46067-25GEA 192 EUR
APOSOR46067-25G APOSOR46067-5G APOSOR46067-1G
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol 98%
2-(1H-Pyrazol-4-yl)ethanol
Formula: C₅H₈N₂O
Punto di ebollizione: 140…145 °C/0,3mmHg
Punto di fusione: 54…55 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD03419343
CAS Number: 180207-57-2