Stampa…
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: Methyl 6-chloro-3,5-diaminopyrazine-2-carboxylate, Methyl 3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
OR46066-100G OR46066-25G OR46066-5G
APOSOR46066-100GEA 210 EUR
APOSOR46066-100G APOSOR46066-25G APOSOR46066-5G
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate 95%
Methyl-3,5-diamino-6-chloropyrazine-2-carboxylate
Formula: C₆H₇ClN₄O₂
Peso molecolare: 202,60 g/mol
Punto di fusione: 211…215 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD01928388
CAS Number: 1458-01-1
EINECS: 215-946-1