Stampa…
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46060-1G OR46060-5G
APOSOR46060-1GEA 52.4 EUR
APOSOR46060-1G APOSOR46060-5G
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
2-Bromo-4-chlorobenzonitrile
Formula: C₇H₃BrClN
Peso molecolare: 216,46 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00158966
CAS Number: 57381-49-4
UN: 3439
ADR: 6.1,III