Stampa…
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46059-1G OR46059-10G
APOSOR46059-1GEA 32.1 EUR
APOSOR46059-1G APOSOR46059-10G
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
4-Chloro-5H-pyrrolo[3,2-d]pyrimidine
Formula: C₆H₄ClN₃
Peso molecolare: 153,5691 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD06658411
CAS Number: 84905-80-6