Stampa…
2-Chloropyridine-3,4-diamine
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 3,4-Diamino-2-chloropyridine, 2-Chloropyridine-3,4-diamine
OR46057-25G OR46057-5G OR46057-1G
APOSOR46057-25GEA 210 EUR
APOSOR46057-25G APOSOR46057-5G APOSOR46057-1G
2-Chloropyridine-3,4-diamine
2-Chloropyridine-3,4-diamine
Formula: C₅H₆ClN₃
Peso molecolare: 143,5742 g/mol
Punto di fusione: 158…163 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07363739
CAS Number: 39217-08-8
UN: 2811
ADR: 6.1,III