Stampa…
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one
OR46053-5G OR46053-25G
APOSOR46053-5GEA 159 EUR
APOSOR46053-5G APOSOR46053-25G
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine 95%
6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine
Formula: C₄H₇N₅O
Peso molecolare: 141,13 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00217058
CAS Number: 1004-75-7