Stampa…
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46050-1G OR46050-5G OR46050-10G OR46050-25G
APOSOR46050-1GEA 36.4 EUR
APOSOR46050-1G APOSOR46050-5G APOSOR46050-10G APOSOR46050-25G
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile 98%
4-Chloro-2-hydroxybenzonitrile
Formula: C₇H₄ClNO
Peso molecolare: 153,5700 g/mol
Punto di fusione: 155 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00234255
CAS Number: 30818-28-1
UN: 3439
ADR: 6.1,III