Stampa…
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone 90%, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-4-Hydroxydihydrofuran-2(3H)-one
OR4605-1G OR4605-5G OR4605-10G
APOSOR4605-1GEA 139 EUR
APOSOR4605-1G APOSOR4605-5G APOSOR4605-10G
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone 90%, grado tecnico
(R)-(+)-β-Hydroxy-γ-butyrolactone
Formula: C₄H₆O₃
Punto di ebollizione: 98…100 °C/0,3mmHg
Densità: 1,302 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: >110 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00211248
CAS Number: 58081-05-3