Stampa…
4-Bromo-3-methoxybenzonitrile
Fornitore: Apollo Scientific
OR46048-1G OR46048-5G
APOSOR46048-1GEA 0 EUR
APOSOR46048-1G APOSOR46048-5G
4-Bromo-3-methoxybenzonitrile
4-Bromo-3-methoxybenzonitrile
Formula: C₈H₆BrNO
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09753723
CAS Number: 120315-65-3