Stampa…
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46046-100G OR46046-25G
APOSOR46046-100GEA 54.4 EUR
APOSOR46046-100G APOSOR46046-25G
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate 97%
4-Benzyl-N-(tert-butoxycarbonyl)-L-aspartate
Formula: C₁₆H₂₁NO₆
Punto di fusione: 98…102 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00065564
CAS Number: 7536-58-5
EINECS: 231-406-8