Stampa…
2,4-Dimethoxybenzylamine 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine, (2,4-Dimethoxyphenyl)methanamine
OR46045-100G OR46045-250G OR46045-25G
APOSOR46045-100GEA 123 EUR
APOSOR46045-100G APOSOR46045-250G APOSOR46045-25G
2,4-Dimethoxybenzylamine 95%
2,4-Dimethoxybenzylamine
Formula: C₉H₁₃NO₂
Peso molecolare: 167,21 g/mol
Punto di ebollizione: 143 °C/15mmHg
Densità: 1,113 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00052393
CAS Number: 20781-20-8
UN: 2735
ADR: 8,III