3-Indolylglyoxylic acid
Fornitore: Apollo Scientific
|
Attenzione
|
Formula:
C₁₀H₇NO₃ Punto di fusione: 217 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00005625 CAS Number: 1477-49-2 EINECS: 216-029-9 |