Stampa…
7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46043-1G OR46043-5G
APOSOR46043-1GEA 85.8 EUR
APOSOR46043-1G APOSOR46043-5G
7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
7-Bromo-2H-benzo[b][1,4]oxazin-3(4H)-one
Formula: C₈H₆BrNO₂
Peso molecolare: 228,0400 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD07774199
CAS Number: 321436-06-0