Stampa…
1-Bromobutane-2,3-dione 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46042-5G OR46042-1G
APOSOR46042-5GEA 448 EUR
APOSOR46042-5G APOSOR46042-1G
1-Bromobutane-2,3-dione 97%
1-Bromobutane-2,3-dione
Formula: C₄H₅BrO₂
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
CAS Number: 5308-51-0