Stampa…
5-Bromothiazole 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR46041-1G OR46041-25G OR46041-5G
APOSOR46041-1GEA 87.3 EUR
APOSOR46041-1G APOSOR46041-25G APOSOR46041-5G
5-Bromothiazole 97%
5-Bromothiazole
Formula: C₃H₂BrNS
Peso molecolare: 164,03 g/mol
Punto di ebollizione: 80…81 °C/18mmHg
Densità: 1,835 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 76,7 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD07787394
CAS Number: 3034-55-7