Stampa…
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4604-10G OR4604-1G OR4604-5G
APOSOR4604-10GEA 449 EUR
APOSOR4604-10G APOSOR4604-1G APOSOR4604-5G
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
(R)-3-Aminotetrahydrofuran hydrochloride
Formula: C₄H₁₀ClNO
Peso molecolare: 123,5800 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD08461720
CAS Number: 1072015-52-1