4-Chloro-3-iodoaniline 97%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₆H₅ClIN Punto di fusione: 68…70 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD11521292 CAS Number: 573764-31-5 UN: 2811 ADR: 6.1,III |