Stampa…
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46035-100G OR46035-25G OR46035-5G
APOSOR46035-100GEA 429 EUR
APOSOR46035-100G APOSOR46035-25G APOSOR46035-5G
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde 99%
2-Bromo-6-chlorobenzaldehyde
Formula: C₇H₄BrClO
Peso molecolare: 219,46 g/mol
Punto di fusione: 78…82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00266792
CAS Number: 64622-16-8