Stampa…
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 4-Chloronicotinaldehyde
OR46034-1G OR46034-5G
APOSOR46034-1GEA 59.7 EUR
APOSOR46034-1G APOSOR46034-5G
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde 97%
4-Chloropyridine-3-carboxaldehyde
Formula: C₆H₄ClNO
Peso molecolare: 141,56 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD04112523
CAS Number: 114077-82-6