Stampa…
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46033-1G OR46033-25G OR46033-5G
APOSOR46033-1GEA 21.9 EUR
APOSOR46033-1G APOSOR46033-25G APOSOR46033-5G
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
3,5-Dichloro-4-pyridinecarboxaldehyde
Formula: C₆H₃Cl₂NO
Punto di fusione: 75…79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD04039921
CAS Number: 136590-83-5