Stampa…
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 5-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinaldehyde
OR46032-1G OR46032-5G
APOSOR46032-1GEA 98.9 EUR
APOSOR46032-1G APOSOR46032-5G
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
5-Formylpyridine-3-boronic acid pinacol ester
Formula: C₁₂H₁₆BNO₃
Peso molecolare: 233,074 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD04038759
CAS Number: 848093-29-8