Stampa…
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR4603-25G OR4603-5G OR4603-100G
APOSOR4603-25GEA 30.6 EUR
APOSOR4603-25G APOSOR4603-5G APOSOR4603-100G
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran 99%
(S)-(+)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di ebollizione: 80 °C/15mmHg
Densità: 1,1 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 79 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00064327
CAS Number: 86087-23-2