Diethyl dibromomalonate
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₇H₁₀Br₂O₄ Punto di ebollizione: 108…110 °C/4mmHg Densità: 1,68 g/cm³ (25 °C) Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00015154 CAS Number: 631-22-1 EINECS: 211-151-9 UN: 1760 ADR: 8,III |