Stampa…
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: 2-Methoxy-1,3-thiazole-5-boronic acid, pinacol ester, 2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)thiazole
OR46024-1G OR46024-250MG
APOSOR46024-1GEA 582 EUR
APOSOR46024-1G APOSOR46024-250MG
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole 95%
2-Methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1,3-thiazole
Formula: C₁₀H₁₆BNO₃S
Peso molecolare: 241,12 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD10688611
CAS Number: 1312765-17-5