Stampa…
2-Methoxyphenyl benzoate 99%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46021-25G OR46021-100G
APOSOR46021-25GEA 59.6 EUR
APOSOR46021-25G APOSOR46021-100G
2-Methoxyphenyl benzoate 99%
2-Methoxyphenyl benzoate
Formula: C₁₄H₁₂O₃
Peso molecolare: 228.25 g/mol
Punto di fusione: 57…64 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00017153
CAS Number: 531-37-3
EINECS: 208-507-0