Stampa…
2-Nitrobenzyl chloride 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 1-(Chloromethyl)-2-nitrobenzene, 2-Nitrobenzyl chloride, α-Chloro-o-nitrotoluene, alpha-Chloro-2-nitrotoluene
OR46019-5G OR46019-1G
APOSOR46019-5GEA 71.3 EUR
APOSOR46019-5G APOSOR46019-1G
2-Nitrobenzyl chloride 98%
2-Nitrobenzyl chloride
Formula: C₇H₆ClNO₂
Peso molecolare: 171,58 g/mol
Punto di ebollizione: 127…133 °C/10mmHg
Punto di fusione: 46…48 °C
Flash Pt: 112 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00007185
CAS Number: 612-23-7
EINECS: 210-300-5
UN: 3261
ADR: 8,II