Stampa…
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (1,1-Dioxidotetrahydro-2H-thiopyran-4-yl)amine hydrochloride
OR46016-1G OR46016-5G OR46016-25G
APOSOR46016-1GEA 69.8 EUR
APOSOR46016-1G APOSOR46016-5G APOSOR46016-25G
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride 97%
4-Aminotetrahydro-2H-thiopyran 1,1-dioxide hydrochloride
Formula: C₅H₁₂ClNO₂S
Peso molecolare: 185,6700 g/mol
Punto di fusione: 288…289 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD11114559
CAS Number: 116529-31-8