Stampa…
1-(Methylsulphonyl)piperidine-4-carbaldehyde
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46015-1G OR46015-250MG OR46015-100MG OR46015-500MG OR46015-2.5G OR46015-5G
APOSOR46015-1GEA 481 EUR
APOSOR46015-1G APOSOR46015-250MG APOSOR46015-100MG APOSOR46015-500MG APOSOR46015-2.5G APOSOR46015-5G
1-(Methylsulphonyl)piperidine-4-carbaldehyde
1-(Methylsulphonyl)piperidine-4-carbaldehyde
Formula: C₇H₁₃NO₃S
Peso molecolare: 191,25 g/mol
Punto di fusione: 97 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD11582937
CAS Number: 241134-35-0