1-Bromo-3-methyl-2-butene 90+%
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₅H₉Br Punto di ebollizione: 82…83 °C/150mmHg Densità: 1,29 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: 40 °C Temperatura di stoccaggio: Refrigerata |
MDL Number:
MFCD00000242 CAS Number: 870-63-3 EINECS: 212-799-5 UN: 2920 ADR: 8+3,II |