Stampa…
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR46012-100G OR46012-25G OR46012-5G
APOSOR46012-100GEA 120 EUR
APOSOR46012-100G APOSOR46012-25G APOSOR46012-5G
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
N-(3-Bromopropyl)phthalimide
Formula: C₁₁H₁₀BrNO₂
Peso molecolare: 268,11 g/mol
Punto di fusione: 72…74 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005904
CAS Number: 5460-29-7