Stampa…
p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: 4-Methylbenzenesulphonyl cyanide, Tosyl cyanide
OR46010-1G OR46010-5G OR46010-25G
APOSOR46010-1GEA 29.2 EUR
APOSOR46010-1G APOSOR46010-5G APOSOR46010-25G
p-Toluenesulphonyl cyanide 97%
p-Toluenesulphonyl cyanide
Formula: C₈H₇NO₂S
Peso molecolare: 181,21 g/mol
Punto di ebollizione: 105…106 °C
Punto di fusione: 47…50 °C
Flash Pt: 110 °C
Temperatura di stoccaggio: Congelamento
MDL Number: MFCD00009977
CAS Number: 19158-51-1
EINECS: 242-849-1
UN: 3261
ADR: 8,II