Stampa…
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: (R)-Tetrahydrofuran-3-ol
OR4601-5G OR4601-25G OR4601-100G
APOSOR4601-5GEA 49.5 EUR
APOSOR4601-5G APOSOR4601-25G APOSOR4601-100G
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
(R)-(-)-3-Hydroxytetrahydrofuran
Formula: C₄H₈O₂
Peso molecolare: 88,11 g/mol
Punto di ebollizione: 181 °C
Densità: 1,097 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 82 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00067101
CAS Number: 86087-24-3