Stampa…
2-Ethylhexyl bromide
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR460077-100G OR460077-500G
APOSOR460077-100GEA 24.4 EUR
APOSOR460077-100G APOSOR460077-500G
2-Ethylhexyl bromide
2-Ethylhexyl bromide
Formula: C₈H₁₇Br
Punto di ebollizione: 110…111 °C
Densità: 1,086 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: 69 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD00000220
CAS Number: 18908-66-2