Stampa…
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, grado tecnico
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
Synonyms: NTCDA, Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic acid dianhydride, 1,4,5,8-Naphthalenetetracarboxylic dianhydride
OR460075-100G OR460075-10G OR460075-25G
APOSOR460075-100GEA 187 EUR
APOSOR460075-100G APOSOR460075-10G APOSOR460075-25G
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride, grado tecnico
Naphthalene-1,4,5,8-tetracarboxylic dianhydride
Formula: C₁₄H₄O₆
Peso molecolare: 268,18 g/mol
Punto di fusione: >300 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00006915
CAS Number: 81-30-1
EINECS: 201-342-5