Stampa…
(Chloromethyl)cyclopropane 95%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Cyclopropyl methyl chloride
OR460074-25G OR460074-5G
APOSOR460074-25GEA 265 EUR
APOSOR460074-25G APOSOR460074-5G
(Chloromethyl)cyclopropane 95%
(Chloromethyl)cyclopropane
Formula: C₄H₇Cl
Peso molecolare: 90,55 g/mol
Punto di ebollizione: 87…89 °C
Densità: 0,98 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –2 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001307
CAS Number: 5911-08-0
UN: 1993
ADR: 3,II