Stampa…
Anidride tetracloroftalica 97%
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR460073-1KG OR460073-500G OR460073-10KG OR460073-100G
APOSOR460073-1KGEA 255 EUR
APOSOR460073-1KG APOSOR460073-500G APOSOR460073-10KG APOSOR460073-100G
Anidride tetracloroftalica 97%
Anidride tetracloroftalica
Formula: C₈Cl₄O₃
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00005920
CAS Number: 117-08-8
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III