Stampa…
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: Chloro-1-diméthyl-2,2-propane, neo-Pentylchloride
OR460072-100G OR460072-25G OR460072-5G
APOSOR460072-100GEA 764 EUR
APOSOR460072-100G APOSOR460072-25G APOSOR460072-5G
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
1-Chloro-2,2-dimethylpropane
Formula: C₅H₁₁Cl
Peso molecolare: 106,6 g/mol
Punto di ebollizione: 84…85 °C
Punto di fusione: –20 °C
Densità: 0,866 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –9 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000941
CAS Number: 753-89-9
EINECS: 212-040-8
UN: 1993
ADR: 3,II