2-Methyl-1,3-dioxolane
Fornitore: Apollo Scientific
|
Pericolo
|
Formula:
C₄H₈O₂ Punto di ebollizione: 83 °C/760mmHg Densità: 0,982 g/cm³ (25 °C) Flash Pt: –2 °C Temperatura di stoccaggio: Ambiente |
MDL Number:
MFCD00003210 CAS Number: 497-26-7 UN: 1993 ADR: 3,II |