Stampa…
2,3-Dibromopentane
Fornitore: Apollo Scientific
OR460065-1G OR460065-5G
APOSOR460065-1GEA 109 EUR
APOSOR460065-1G APOSOR460065-5G
2,3-Dibromopentane
2,3-Dibromopentane
Formula: H₃C(BrCH)₂CH₂CH₃
Peso molecolare: 229,94 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
CAS Number: 5398-25-4