Stampa…
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 95+%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR460064-100G OR460064-500G
APOSOR460064-100GEA 132 EUR
APOSOR460064-100G APOSOR460064-500G
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene 95+%
1,2,3,4-Tetrachlorobenzene
Formula: C₆H₂Cl₄
Peso molecolare: 215,89 g/mol
Punto di ebollizione: 254 °C
Punto di fusione: 42…47 °C
Flash Pt: 113 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000538
CAS Number: 634-66-2
EINECS: 211-214-0
UN: 3077
ADR: 9+EHS,III