Stampa…
2,2-Dicloropropano
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
OR460063-100G OR460063-25G OR460063-5G
APOSOR460063-100GEA 1420 EUR
APOSOR460063-100G APOSOR460063-25G APOSOR460063-5G
2,2-Dicloropropano
2,2-Dicloropropano
Formula: C₃H₆Cl₂
Punto di ebollizione: 68…69 °C
Punto di fusione: –35 °C
Densità: 1,07 g/cm³ (25 °C)
Flash Pt: –5 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00000812
CAS Number: 594-20-7
EINECS: 209-832-0
UN: 1993
ADR: 3,II