Stampa…
1,4-Diiodobutane
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR460062-100G OR460062-25G
APOSOR460062-100GEA 50.9 EUR
APOSOR460062-100G APOSOR460062-25G
1,4-Diiodobutane
1,4-Diiodobutane
Formula: C₄H₈I₂
Punto di ebollizione: 108…110 °C/10mmHg
Punto di fusione: 44382 °C
Densità: 2,35 g/cm³ (25 °C)
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001099
CAS Number: 628-21-7