Stampa…
2-Iodobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Iodobenzoylchloride, o-Iodobenzoyl chloride
OR460054-25G OR460054-5G
APOSOR460054-25GEA 285 EUR
APOSOR460054-25G APOSOR460054-5G
2-Iodobenzoyl chloride
2-Iodobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClIO
Peso molecolare: 266,47 g/mol
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD00001040
CAS Number: 609-67-6