Stampa…
3-Iodobenzoyl chloride
Fornitore: Apollo Scientific
Pericolo
Synonyms: m-Iodobenzoyl chloride
OR460051-25G OR460051-5G
APOSOR460051-25GEA 344 EUR
APOSOR460051-25G APOSOR460051-5G
3-Iodobenzoyl chloride
3-Iodobenzoyl chloride
Formula: C₇H₄ClIO
Peso molecolare: 266,47 g/mol
Punto di ebollizione: 159…160 °C/23mmHg
Punto di fusione: 23…25 °C
Temperatura di stoccaggio: Refrigerata
MDL Number: MFCD02093934
CAS Number: 1711-10-0
EINECS: 216-979-4
UN: 3261
ADR: 8,II