Stampa…
4-Chloro-3-iodobenzonitrile 98%
Fornitore: Apollo Scientific
Attenzione
OR460050-1G OR460050-5G
APOSOR460050-1GEA 104 EUR
APOSOR460050-1G APOSOR460050-5G
4-Chloro-3-iodobenzonitrile 98%
4-Chloro-3-iodobenzonitrile
Formula: C₇H₃ClIN
Peso molecolare: 263,4629 g/mol
Punto di fusione: 91…93 °C
Temperatura di stoccaggio: Ambiente
MDL Number: MFCD09025674
CAS Number: 914106-26-6